Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Universal reagensglasstativer af polypropylen
Farve:
Blå
Gul
Rød
Stillinger:
24
40
60
90
Holder:
Rør (13 mm)
Rør (16 mm)
Rør (25 mm)
Rør (30 mm)
Dybde (metrisk):
246 mm
295 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
Specielt design gør det muligt at inkubere prøver ved samme temperatur.
- Autoklaverbar ved 121 °C
- Stor kapacitet
- Kan bruges tørt eller vådt i vandbade
- Rådner, ruster eller deformerer ikke
- Alfanumerisk gitterreference på øverste niveau for nem identifikation
- Farvekodet til badearbejde
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Rød |
| Holder | Rør (25 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 40 |
| Til brug med (applikation) | Den kan bruges tør, våd, i vandbade |
| Dybde (metrisk) | 295 mm |
| Diameter (metrisk) åbning | 25 mm |