Få mere at vide
Buerkle™ Universelle graduerede bægerglas af polypropylen
Artikelnummer. 17270674 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Artikelnummer. 17270674
Brand: Buerkle™ 71090100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Polypropylen Universal Graduated Beagers med uforgængelig graduering og tre specialformede tude til nem hældning af væsker.
  • Kan bruges som engangs
  • Fremstillet af transparent polypropylen
  • Autoklaverbar
  • Pladsbesparende: bægre stables i hinanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) base 31 mm
Diameter (metrisk) Øverst 45 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Specielt udformede tude gør det nemt at hælde væsker
Inkrementer 5 mL
Mængde Hver
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja