Learn More
Buerkle™ Universelle graduerede bægerglas af polypropylen
Product Code. 10076711 Shop All Bürkle Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Product Code. 10076711
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 71090050
Only null left
Add to basket
Add to basket
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Polypropylen Universal Graduated Beagers med uforgængelig graduering og tre specialformede tude til nem hældning af væsker.
  • Kan bruges som engangs
  • Fremstillet af transparent polypropylen
  • Autoklaverbar
  • Pladsbesparende: bægre stables i hinanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) base 31 mm
Diameter (metrisk) Øverst 45 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Polypropylen
Inkrementer 5 mL
Mængde Hver
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja