Få mere at vide
Buerkle™ Universelle graduerede bægerglas af polypropylen
Artikelnummer. 10066631 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Artikelnummer. 10066631
Brand: Buerkle™ 71090400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bemærk! Sørg for at være opmærksom på listen over kemisk resistens!
Polypropylen Universal Graduated Beagers med uforgængelig graduering og tre specialformede tude til nem hældning af væsker.
  • Kan bruges som engangs
  • Fremstillet af transparent polypropylen
  • Autoklaverbar
  • Pladsbesparende: bægre stables i hinanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) base 51 mm
Diameter (metrisk) Øverst 83 mm
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Materiale Polypropylen
Inkrementer 20 mL
Mængde Hver
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja