Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Ulige lige koniske rørforbindelser
Port størrelse:
1,6/7,5 mm
Borestørrelse: 1,6 til 4,6 mm
Borestørrelse: 1,6 til 7,5 mm
Borestørrelse: 4,6 til 7,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Beskrivelse
Designet med forskellige indløbs- og udløbsdiametre.
- Til brug med fleksible slanger
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 4-8 mm til 10-12 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,15 til 0,31 tommer, 0,39 til 0,47 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4 til 8 mm, 10 til 12 mm |
| Til brug med | Til fleksibelt rør |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Port størrelse | Borestørrelse: 1,6 til 4,6 mm |
| Form | Lige |
| Fleksibilitet | Fleksibel |
| Vis mere |