Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Ulige lige koniske rørforbindelser
Port størrelse:
1,6/7,5 mm
Borestørrelse: 1,6 til 4,6 mm
Borestørrelse: 1,6 til 7,5 mm
Borestørrelse: 4,6 til 7,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Beskrivelse
Designet med forskellige indløbs- og udløbsdiametre.
Polypropylen
Indløb og udgang har forskellige diametre
CE- og IVD-certificeringer
Tilspidsede Ender
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE og IVD |
| Diameter (engelsk) Indre | 1,6 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7.5 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,15, 0,23, 0,31, 0,47, 0,55, 0,62 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4, 6, 8, 12, 14, 16 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 1.6, 7.5 mm |
| Emballagemængde | 10 stk |
| Port størrelse | 1,6/7,5 mm |
| Produkttype | Lige koniske konnektorer |