Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Ulige lige koniske rørforbindelser
Port størrelse:
1.6/7.5mm
Borestørrelse: 1,6 til 4,6 mm
Borestørrelse: 1,6 til 7,5 mm
Borestørrelse: 4,6 til 7,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Beskrivelse
Designet med forskellige indløbs- og udløbsdiametre.
- Til brug med fleksible slanger
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 8-12 mm til 14-16 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Til fleksibelt rør |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Port størrelse | Borestørrelse: 4,6 til 7,5 mm |
| Form | Lige |
| Produkttype | Ulige lige koniske rørforbindelser |