Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Ulige lige koniske rørforbindelser
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11914289
Skift visning
Port størrelse:
1,6/7,5 mm
Borestørrelse: 1,6 til 4,6 mm
Borestørrelse: 1,6 til 7,5 mm
Borestørrelse: 4,6 til 7,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Port størrelse Pakningsstørrelse
11914289 Borestørrelse: 1,6 til 4,6 mm Pakke med 10
11924289 Borestørrelse: 1,6 til 7,5 mm Pakke med 10
11934289 Borestørrelse: 4,6 til 7,5 mm Pakke med 10
12513317 1,6/7,5 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11914289 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 7087700
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Designet med forskellige indløbs- og udløbsdiametre.
  • Til brug med fleksible slanger
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Diameter (metrisk) 4-8 mm til 10-12 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Diameter (engelsk) Ydre 0,15 til 0,31 tommer, 0,39 til 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 4 til 8 mm, 10 til 12 mm
Til brug med Til fleksibelt rør
Emballagemængde 10/Pk.
Port størrelse Borestørrelse: 1,6 til 4,6 mm
Form Lige
Fleksibilitet Fleksibel
Produkttype Ulige lige koniske rørforbindelser