Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen U-formet 384 Well Twin Tec PCR mikroplade
Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
Kompatibel med automatiserede systemer. U-formet indre brøndkontur for nem identifikation
- U-formet indre brøndkontur for nem identifikation
- Minimal bøjning af nederdele
- Kontinuerlig skørt for kompatibilitet med automatiserede systemer
- Stabelbar
- 8 huller i skørtet hjælper pladeplacering og fjernelse fra termocyklerblokken, f.eks. med gribere
- Inden for SBS fodsporsanbefalinger (127.76± 0,25 mm x 85,47± 0,25 mm)
- Velegnet til alle gængse 384-brønds termocyklere
- 45 μL max brøndvolumen
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Farve | Blå |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 384 |
| Samlet volumen (metrisk) Well | 45μ L |
| Well Shape | Rund bund (U-brønd) |
| nr. pr. pakke | 25 |
| Pladekompatibilitet | Automatiserede systemer |
| Mængde | 25 stk |