Tekniske data
| Type | Rørforbindelse |
| Temperatur (metrisk) Maks | 60 °C |
| Til brug med (applikation) | Til 1,8 mm slange OD |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Materiale | Polypropylen |
| Tryk | 45 psi |