Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Lilla |
| Holder | Rør (15 til 50 ml), Tubes (16 to 30 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 12 |
| Form | Rektangulære, afrundede hjørner |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | 15 to 50 mL Tubes |
| Mængde | 1 stk. |
| Vis mere |