Få mere at vide
Buerkle™ Rørforlænger med udvendig gevind
Artikelnummer. p-8011247 Shop alle Bürkle produkter
Trådstørrelse:
1/2 tomme.
3/4 tommer
Bredde (metrisk):
12,5 mm
18 mm
Artikelnummer. 10055180
Brand: Buerkle™ 85200012
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fremstillet af polypropylen.
  • 152 mm i længden
  • To forskellige trådstørrelser tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance EU fødevarer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Samlet længde (metrisk) 152 mm
Trådstørrelse 1/2 tomme.
Bredde (metrisk) 12,5 mm
Produkttype Rørforlænger udvendigt gevind