Få mere at vide
Buerkle™ Rørforlænger med udvendig gevind
Artikelnummer. 10055180 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Trådstørrelse:
1/2 tomme.
3/4 tommer
Bredde (metrisk):
12,5 mm
18 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse Bredde (metrisk)
10055180 1/2 tomme. 12,5 mm
10540784 3/4 tommer 18 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10055180 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 85200012
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen.
  • 152 mm i længden
  • To forskellige trådstørrelser tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU fødevarer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Samlet længde (metrisk) 152 mm
Trådstørrelse 1/2 tomme.
Bredde (metrisk) 12,5 mm
Produkttype Rørforlænger udvendigt gevind