Få mere at vide
BRAND™ Polypropylenbakker til farvningstrug
Artikelnummer. 12025332 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Slide Count:
20
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Slide Count Pakningsstørrelse
12025332 20 Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 12025332 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 474305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00 DKK
    173.48 DKK / Pakke med 2
    Spare 95.52 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Til brug med farvetrug. Bakken inkluderer nedklappeligt håndtag. Tæt siddende låg forhindrer fordampning.
  • Polypropylenkonstruktion
  • Inkluderer tæt siddende låg for at forhindre fordampning
  • Har plads til 20 rutsjebaner
  • Bakken inkluderer nedklappeligt håndtag
  • Mål (L x W): 76 x 26 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Rektangulær
Farve Sort, hvid
Materiale Polypropylen
Type Bejdseløb
Inkluderer Låg, bakke med nedklappelig håndtag
Mængde 2 Pakke
Slide Count 20
Dimensioner (L x B) 76 x 26 mm
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 26 mm