Få mere at vide
Multiroir™ Blok af polystyrenbakker (6), 32102PTGMB
Beskrivelse
- Polystyren konstruktion
- Brogede farver - én farve til hver bakke/skuffe
- Transportabel
- Stabelbar
- Forskellige honeycomb-gitre til skuffer fås separat
Ordreinfo
Kapacitetsmetrisk
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 80 l |
| Oversigt | 340 x 250 x 40 mm (indvendig pr. skuffe) |
| Farve | Beige, blå, grå, grøn, rød, hvid, gul |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Monteringstype | Stabelbar |
| Antal rum | 6 bakker/skuffer |
| Produkttype | Opbevaringsboks |
| Mængde | 1/stk. |
| Stabelbar | Ja |
| Vis mere |