Få mere at vide
Globe Scientific Polypropylen transportrør
Artikelnummer. 31922850 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31922850 10 mL
31923450 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31922850 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 6102
Opgrader Deres laboratorie-essentials med Globe Scientific
Brug rabatkode 27959
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Designet til sikker opbevaring og transport af biologiske materialer
  • Polypropylen muliggør uhindret visning af prøven
  • Knusesikker og kan udsættes for frostgrader
  • Har lækagebestandige polyethylenskruelåg, der kan fjernes eller forsegles i ét enkelt sving
  • Røret står selv, har en konisk bund og formede grader
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Autoklaverbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen
Inkluderer Hvid skruedæksel
Mængde 1000/Cs.
Uddannet Ja
Lukningsmateriale Polyethylen
Højde (metrisk) 92 mm
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttype Transportrør