Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vævssliber af polypropylen
Beskrivelse
- Keglespids tilspidser fra 8,2 mm (0,33 in.) ned til 2,9 mm (0,12 tommer) i en længde på 19,8 mm (0,78 in.) og har en afrundet ende
- Skaftdiameter: 4,7 mm (³⁄ 16 tommer)
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| Varebeskrivelse | Vævssliber af polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | Mikrocentrifuge, centrifuge og malerør |
| Længde (metrisk) | 21cm |
| Materiale | Polypropylen |