Få mere at vide
Ark Plas Products™ Han-luer med gevind af polypropylen
Beskrivelse
- Naturlig polypropylen luers
- Med modhager designet uden skillelinje til pålidelig, lækagefri brug med en bred vifte af medicinske og laboratorieinstrumenter, inklusive sprøjtespidser og kanyler eller stophaner og nåle
- Støbt i nyt, parti-sporbart materiale
- Ark-Plas Luer fittings omfatter et stort udvalg af både han- og hun-luere, der fås i låse- eller glidespidsvarianter, såvel som låseringe, skotluere til panelmontering, luere med gevind, adaptere og stik
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med | Fleksible rør- eller gevindåbninger |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -17 °C |
| Emballagemængde | 25/Pk. |
| Port størrelse | 1/4-28 UNF |
| Trådstørrelse | 1/4-28 UNF |
| Farve | Neutral |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 135 °C |