Få mere at vide
Ark Plas Products™ Hun-luer med gevind af polypropylen
Artikelnummer. 11781976
Trådstørrelse:
1/4-28 UNF
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11781976
Brand: Ark Plas Products™ LMX33PP0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse luere med en bred vifte af medicinske og laboratorieinstrumenter. Ark Plas Products™ Hun-luere med gevind af polypropylen har koniske tilspidsninger støbt til ISO 594-1 og ISO 594-2 Standarder for 6 % luer tilspidsning for at sikre kompatibilitet med alle andre luere støbt efter samme standard.
  • Naturlige polypropylen luer propper
  • Med modhager designet uden skillelinje til pålidelig, lækagefri brug med en bred vifte af medicinske og laboratorieinstrumenter, inklusive sprøjtespidser og kanyler eller stophaner og nåle
  • Støbt i nyt, parti-sporbart materiale
  • Ark-Plas Luer fittings omfatter et stort udvalg af både han- og hun-luere, der fås i låse- eller glidespidsvarianter, såvel som låseringe, skotluere til panelmontering, luere med gevind, adaptere og stik
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med Fleksible rør- eller gevindåbninger
Min. Driftstemperatur (metrisk) -17 °C
Emballagemængde 25/Pk.
Port størrelse 1/4-28 UNF
Trådstørrelse 1/4-28 UNF
Farve Neutral
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C