Få mere at vide
Poulten Graf™ Polypropylen gevindadapter
Trådstørrelse:
GL 32, 38 mm
GL 32, 40 mm
GL 32, 52 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Trådadapter |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Optifix Dispensere, adaptere Fordelerkrave, GL32 skrue |
| Mængde | 1 stk. |
| Trådstørrelse | GL 32, 38 mm |