Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen trådadapter
Shop alle Bürkle produkter
Trådstørrelse:
Ekstern: 2 tommer. BSP; Udvendig 61 mm
Ekstern: Mauser; Indvendig: 2 tommer (BSP )
Ekstern: Tri-Sure; Indvendig: 2 tommer (BSP )
Ekstern: Tri-Sure; Indvendigt: Mauser
Eksternt: 2 tommer grov Tri-Sure - 64 mm (BSI)
Indvendig: 51 mm; 2 i.BSP
Indvendig: 71 mm; 2 tommer (BSP )
Indvendig: DIN 61 - 2 tommer (BSP )
Udvendigt: 64 mm (BSI); Indvendig: DIN 51
Udvendigt: 64 mm (BSI); Indvendig: DIN 60
Udvendigt: 64 mm (BSI); Indvendig: DIN 61
Udvendigt: 64 mm (BSI); Indvendig: DIN 71
Udvendigt: amerikansk tromletråd; Indvendig: 2 tommer BSP
Farve:
Blå
Blå, brun
Brun
Grøn
Gul
Gul, blå
Orange
Rød
Sølv
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen
- Udskift forbindelserne til forskellige adaptere
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Til 0600-seriens modelpumper |
| Trådstørrelse | Eksternt: 2 tommer grov Tri-Sure - 64 mm (BSI) |
| Inkluderer | Udvendigt gevind 2 tommer groft Tri-Sure - 64 mm (BSI) |
| Farve | Brun |
| Produkttype | Trådadapter |