Beskrivelse
- Gevindadapter, polypropylen (PP), udvendigt gevind GL 45, til flaskegevind S 40
- Trådadaptere til BRAND™ Flasketop dispensere, polypropylen, 45/40 mm
- Til brug med flasketråd 40 S, Dispensette , Seripettor, Titrette og QuikSip Flaskefortyndere og dispensere
- Polypropylen (PP) og Ethylen Tetrafluorethylen (ETFE) adaptere er til almindelig brug
- Ideel til brug med Dispensetter-flasketop-dispensere
- Disse polypropylen og fluorpolymer (ETFE og PTFE) adaptere er til brug med BRAND™ flaskedispensere og buretter
- Disse gevindadaptere hjælper med at maksimere kompatibiliteten af flasketop-dispensere med de fleste reagensflasker
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Trådadapter |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Til flaskegevind S 54 |
| Trådstørrelse | Udvendig gevind GL 45 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?