Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen gevindadaptere
Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
Til flaskegevind GL 22
Til flaskegevind GL 24-25
Til flaskegevind GL 30
Til flaskegevind S 40
Til flaskegevind S 54
Til flaskegevind S 60
Til jordfuge NS 24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Gevindadapter, polypropylen (PP), udvendigt gevind GL 45, til flaskegevind S 40
- Trådadaptere til BRAND™ Flasketop dispensere, polypropylen, 45/40 mm
- Til brug med flasketråd 40 S, Dispensette , Seripettor, Titrette og QuikSip Flaskefortyndere og dispensere
- Polypropylen (PP) og Ethylen Tetrafluorethylen (ETFE) adaptere er til almindelig brug
- Ideel til brug med Dispensetter-flasketop-dispensere
- Disse polypropylen og fluorpolymer (ETFE og PTFE) adaptere er til brug med BRAND™ flaskedispensere og buretter
- Disse gevindadaptere hjælper med at maksimere kompatibiliteten af flasketop-dispensere med de fleste reagensflasker
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Trådadapter |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Til jordfuge NS 24/29 |
| Mængde | 5 Pk. |
| Trådstørrelse | 32 GL |