Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen gevindadaptere
Artikelnummer. 10084570 Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
Til flaskegevind GL 22
Til flaskegevind GL 24-25
Til flaskegevind GL 30
Til flaskegevind S 40
Til flaskegevind S 54
Til flaskegevind S 60
Til jordfuge NS 24/29
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10084570
Brand: BRAND™ 704330
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse adaptere af polypropylen (PP) og ethylentetrafluorethylen (ETFE) er til generel brug og er ideelle til brug med dispensere på flasketop.
  • Gevindadapter, polypropylen (PP), udvendigt gevind GL 45, til flaskegevind S 40
  • Trådadaptere til BRAND™ Flasketop dispensere, polypropylen, 45/40 mm
  • Til brug med flasketråd 40 S, Dispensette , Seripettor, Titrette og QuikSip Flaskefortyndere og dispensere
  • Polypropylen (PP) og Ethylen Tetrafluorethylen (ETFE) adaptere er til almindelig brug
  • Ideel til brug med Dispensetter-flasketop-dispensere
  • Disse polypropylen og fluorpolymer (ETFE og PTFE) adaptere er til brug med BRAND™ flaskedispensere og buretter
  • Disse gevindadaptere hjælper med at maksimere kompatibiliteten af flasketop-dispensere med de fleste reagensflasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Trådadapter
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Til flaskegevind GL 30
Mængde 1 stk.
Trådstørrelse 32 GL