Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen trådadapter
Trådstørrelse:
Ekstern: 2 tommer grov Mauser - 64 mm (BSI)
Eksternt: 2 tommer. BSP - 64 mm (BSI)
Indvendig: 35 mm - 2 tommer (BSP )
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen
- Udskift forbindelserne til forskellige adaptere
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Pump-it Container pumpe |
| Trådstørrelse | Eksternt: 2 tommer. BSP - 64 mm (BSI) |
| Farve | Blå |
| Produkttype | Trådadapter |