Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen trådadapter
Artikelnummer. 10014990
Trådstørrelse:
Ekstern: 2 tommer grov Mauser - 64 mm (BSI)
Eksternt: 2 tommer. BSP - 64 mm (BSI)
Indvendig: 35 mm - 2 tommer (BSP )
Artikelnummer. 10014990
Brand: Buerkle™ 06003004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Polypropylen gevindadapter letter sikker tilslutning af pumper og afgangshaner til en række forskellige beholdere.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Udskift forbindelserne til forskellige adaptere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Til brug med Pump-it Container pumpe
Trådstørrelse Ekstern: 2 tommer grov Mauser - 64 mm (BSI)
Farve Grøn
Produkttype Trådadapter