Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylen termometer ledadapter
Artikelnummer. 10062554
Skift visning
Til brug med (applikation):
Til 14/20 koniske samlinger
Til 24/40 koniske samlinger
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation)
10062554 Til 24/40 koniske samlinger
10053274 Til 14/20 koniske samlinger
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10062554 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. F203091716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    917.00 DKK
    766.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 150.09 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Ledadaptere har en Teflon™ PTFE krop med Viton™ O-ring til lufttæt vakuumarbejde
  • Adapteren har et skruelåg af polypropylen med gevind på toppen med en indvendig O-ring til dybdejustering på 6-7 mm til lige stilke termometre, glasrør og andre genstande
  • Drejning af udtræksmøtrikken fjerner adapteren fra kolben
  • Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Dybde (metrisk) 6 til 7 mm
Til brug med (applikation) Til 24/40 koniske samlinger
Inkluderer Skruelåg med indvendig O-ring
Materiale Polypropylen, PTFE
Produkttype Termometer ledadapter
Til brug med (udstyr) Lige stamme termometre, glasrør