Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylen termometer ledadapter
Artikelnummer. 10053274 Shop alle SP Scienceware produkter
Til brug med (applikation):
Til 14/20 koniske samlinger
Til 24/40 koniske samlinger
Artikelnummer. 10053274
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F203091680
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ledadaptere har en Teflon™ PTFE krop med Viton™ O-ring til lufttæt vakuumarbejde
  • Adapteren har et skruelåg af polypropylen med gevind på toppen med en indvendig O-ring til dybdejustering på 6-7 mm til lige stilke termometre, glasrør og andre genstande
  • Drejning af udtræksmøtrikken fjerner adapteren fra kolben
  • Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Dybde (metrisk) 6 til 7 mm
Til brug med (applikation) Til 14/20 koniske samlinger
Inkluderer Skruelåg med indvendig O-ring
Materiale Polypropylen, PTFE
Produkttype Termometer ledadapter
Til brug med (udstyr) Lige stamme termometre, glasrør