Få mere at vide
Greiner Bio-One Polypropylen reagensglas med rund bund
Beskrivelse
- Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
- Ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk
- Diameter: 16,8 mm; højde: 100mm
- Volumen: 12 ml
- Hvid skruelåg
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Farve | Klar |
| Oversigt | 5000 xg: svingende skovlrotor26000 xg: rotor med fast vinkel |
| Kapacitet (metrisk) | 12 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar (uden hætte) |
| Diameter (metrisk) | 16.8 mm |
| Vis mere |