Få mere at vide
Kartell™ Polypropylen reagensglas
Kapacitet (metrisk):
15 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Polyethylen hurtiglukkende skruelåg til lækagesikker indeslutning
- Skruelåg fås i en række forskellige farver til klassificering
- Mål: 16 dia. x 100 mmH
- CE-mærke
- IVD godkendt
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE –IVD |
| Oversigt | 4,000 x g |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |