Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylene Full-View Test Tube Supports
Shop alle SP Scienceware produkter
Array:
4 x 10
5 x 16
Til brug med (udstyr):
For 10-13mm Test Tubes
For 16 to 20mm Test Tubes
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stores test tubes upright, full or empty
- Holds inverted test tubes over pins for draining
- The rack with 102 pins, 5 x 16 rows (H18910-0102), is excellent for drying and storing glass plates used with vertical electrophoresis apparatus
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tube Rack |
| Array | 4 x 10 |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Farve | White |
| Holder | Tubes (17 to 20 mm) |
| Materiale | Polypropylene |
| Stillinger | 40 |
| Til brug med (udstyr) | For 16 to 20mm Test Tubes |
| Mængde | 1 Each |
| Dimensioner (L x B) | 23 x 10.5cm |
| Vis mere |