Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylene Full-View Test Tube Supports
Artikelnummer. 10409824 Shop alle SP Scienceware produkter
Array:
4 x 10
5 x 16
Til brug med (udstyr):
For 10-13mm Test Tubes
For 16 to 20mm Test Tubes
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10409824
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ H189100102
This versatile polypropylene rack has pins for supporting or draining test tubes.
  • Stores test tubes upright, full or empty
  • Holds inverted test tubes over pins for draining
  • The rack with 102 pins, 5 x 16 rows (H18910-0102), is excellent for drying and storing glass plates used with vertical electrophoresis apparatus
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Tekniske data
Produkttype Tube Rack
Array 5 x 16
Autoklaverbar Autoclavable
Farve White
Holder Tubes (10 to 13 mm)
Materiale Polypropylene
Stillinger 80
Til brug med (udstyr) For 10-13mm Test Tubes
Mængde 1 Each
Dimensioner (L x B) 23 x 8.5cm
Dimensioner (L x B x H) 23 x 8.5 x 6.3 cm
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (metrisk) 8.5 cm
Højde (metrisk) 6.3 cm
Diameter (metrisk) åbning 13 mm