Få mere at vide
Buerkle™ Reagensrørstativ af polypropylen
Shop alle Bürkle produkter
Farve:
Hvid
Stillinger:
24
60
Beskrivelse
- PP, farvet, brudsikker
- Dampsteriliserbar op til +121° C
- Mål: 246 x 104 x 64 mm∣
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Holder | Rør (16 mm) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 60 |
| Dimensioner (L x B x H) | 246 x 104 x 64 mm |
| Bredde (metrisk) | 104 mm |
| Bredde (engelsk) | 4,09 tommer. |
| Diameter (metrisk) åbning | 16 mm |