Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylene Test Tube Rack
Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
Rør (18 til 20 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 20.6mm diameter holes for 16 to 20mm tubes
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tube Rack with Drying Pins |
| Array | 2 x 6 |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | White |
| Holder | Rør (18 til 20 mm) |
| Materiale | Polyethylene |
| Stillinger | 5 and 12 |
| Til brug med (udstyr) | 16-20mm Test Tubes |
| Mængde | 1 Each |
| Dimensioner (L x B x H) | 20.3 x 10.2 x 5.7cm |
| Vis mere |