Få mere at vide
Kartell™ Utilspidsede konnektorer i polypropylen 'T'
Diameter (metrisk) Indvendig:
8,2 mm boring
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Fremragende kemikalie- og temperaturbestandighed
- Med takker til at holde slangerne tæt og forhindre glidning
- Autoklaverbar
- Utilspidset
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE IVD |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8,2 mm boring |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballagemængde | 10 pcs. |
| Slangestørrelse | 12 x 8.2mm |
| Port størrelse | 8,2 mm boring |
| Steriliseringsmetode | Autoklavering |
| Form | T |
| Vis mere |