Få mere at vide
Masterflex™ Tee-Connector kompressionsfitting, polypropylen
Til brug med:
1/2 in. slange OD
1/4 tommer rør yderdiameter
1/8 in. tubing O.D.
3/8 tommer rør yderdiameter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Saml fittings til slangen ved at skubbe slangen gennem en tætningsring og bruge møtrikken til at presse ned for at danne en sikker tætning.
- Fremragende kemisk resistens
- Vurderet til 220 psi maksimum ved 25° C
- Kan bruges fra 0 til 100° C
- Sterilisering: Ethylenoxid (ETO)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | 1/2 in. slange OD |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C |
| Emballagemængde | Pakke med 10 stk. |
| Port størrelse | 3/8 tommer åbning; 2-7/32 x 1-19/32 tommer. |
| Maksimalt tryk | 220 psi |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 100 °C |
| Produkttype | Kompressionsfitting |