Få mere at vide
BD Plastipak™ 50 ml Luer-Lok™ Sprøjte, Amber
Volumen (metrisk):
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Beskrivelse
- Lækagetæt, selv under højt tryk, med låsemulighed
- Gradvis og kontrolleret bevægelse af stemplet
- Nøjagtighed og sikkerhed med uigennemsigtig krop til beskyttelse af fotofølsomme lægemidler
- Luer-Lok™ kanylenav kan låses sikkert på sprøjten
- Fri for latex, DEHP og PVC
- Særligt velegnet til automatisk infusionsudstyr, såsom sprøjtedrivere, pumper osv.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-mærke |
| Materiale | Polypropylen, Polypropylen (Hub) |
| Farve | Uigennemsigtig/rav |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 29.4 mm |
| Latex fri | Ja |
| Længde (metrisk) | 133 mm |
| Produkttype | sprøjte |
| Engangs | Engangsbrug |
| Gradueringer | 1 mL |
| Mængde | 60 Pk. |
| Vis mere |