Få mere at vide
Cytiva Supportskærme til XK og HiScale Kolonner
Til brug med XK og HiScale Kolonner
Brand:  Cytiva 18-9377-01
503.62 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11560834
  • 555.00 DKK / Pakke med 5
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
26 mm
Polypropylen
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Supportskærme til XK og HiScale Kolonner > ID: 26 mm