Få mere at vide
BRAND™ Gennemsigtige polypropylen lige rørforbindelser
Artikelnummer. p-8000583 Shop alle Brand produkter
Samlet længde (metrisk):
47 mm
55 mm
57 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11833970
Brand: BRAND™ 152710
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af gennemskinnelig polypropylen. BRAND™ Gennemsigtige lige rørforbindelser af polypropylen er rillede, så de passer til en række forskellige rørdiametre.
  • Fremstillet af gennemskinnelig polypropylen
  • Kantet til at passe til en række forskellige rørdiametre
  • Lige form
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Samlet længde (metrisk) 55 mm
Til brug med 6 til 10 mm slange ID
Emballagemængde Pakke med 10 stk.
Form Lige
Farve Gennemskinnelig
Produkttype Lige rørforbindelse