Få mere at vide
BRAND™ Gennemsigtige polypropylen lige rørforbindelser
Artikelnummer. 11833970 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
47 mm
55 mm
57 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11833970 55 mm Pakke med 10
11894140 47 mm Pakke med 10
10737391 57 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11833970 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 152710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.76 DKK
    126.87 DKK / Pakke med 10
    Spare 21.89 DKK
    14% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af gennemskinnelig polypropylen. BRAND™ Gennemsigtige lige rørforbindelser af polypropylen er rillede, så de passer til en række forskellige rørdiametre.
  • Fremstillet af gennemskinnelig polypropylen
  • Kantet til at passe til en række forskellige rørdiametre
  • Lige form
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Samlet længde (metrisk) 55 mm
Til brug med 6 til 10 mm slange ID
Emballagemængde Pakke med 10 stk.
Form Lige
Farve Gennemskinnelig
Produkttype Lige rørforbindelse