Få mere at vide
BRAND™ Lige røradaptere
Shop alle Brand produkter
Til brug med:
3 til 5 mm ID og 6 til 10 mm ID
3 til 5 mm indvendig diameter og 9 til 13 mm indvendig diameter
6 til 10 mm ID og 9 til 13 mm ID
Samlet længde (metrisk):
55 mm
59 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen
- Forbinder rør med forskellige diametre
- Gennemskinnelig
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Samlet længde (metrisk) | 55 mm |
| Til brug med | 3 til 5 mm ID og 6 til 10 mm ID |
| Til brug med (applikation) | Forbindelsesrør med forskellige indvendige diametre |
| Emballagemængde | Pakke med 10 stk. |
| Form | Lige |
| Farve | Gennemskinnelig |