Få mere at vide
BRAND™ Lige røradaptere
Artikelnummer. 11878321 Shop alle Brand produkter
Til brug med:
3 til 5 mm ID og 6 til 10 mm ID
3 til 5 mm indvendig diameter og 9 til 13 mm indvendig diameter
6 til 10 mm ID og 9 til 13 mm ID
Samlet længde (metrisk):
55 mm
59 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11878321
Brand: BRAND™ 152610
Fremstillet af polypropylen. BRAND™ Lige røradaptere forbinder rør med forskellige diametre.
  • Manufactured from polypropylene
  • Connects tubing of different diameters
  • Translucent
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Samlet længde (metrisk) 55 mm
Til brug med 3 til 5 mm indvendig diameter og 9 til 13 mm indvendig diameter
Emballagemængde 10
Form Straight
Farve Translucent