Få mere at vide
Gosselin™ Lige prøvebeholdere af polypropylen
Artikelnummer. 15408824
Kapacitet (metrisk):
40 mL
60 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1200
Pakke med 800
Artikelnummer. 15408824
Brand: Gosselin™ TP35C030
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CORNING GOSSELIN™ Lige beholder, prøvehætteglas, PP kommer i forskellige størrelser og mængder og fås sterile og ikke-sterile.
  • Klar og brudsikker polypropylen (PP)
  • Fås i forskellige størrelser og mængder
  • Farvekodede skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Prøvekrukke
Lukning inkluderet Nej
Materiale Polypropylen
Form Lige
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Farve Klar
Mærke Ingen etiket
nr. pr. sag 800/Cs.
nr. pr. pakke 800/Pk.