Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Plast lige slangeforbindelse
Trådstørrelse:
GL14
GL18
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Autoklaverbar
- Fås i to forskellige trådstørrelser
- Silikone forsegling
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Til skruelåg med boring |
| Emballagemængde | Pakke med 10 stk. |
| Trådstørrelse | GL18 |
| Form | Lige |
| Produkttype | Lige slangetilslutning |