Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Plast lige slangeforbindelse
Artikelnummer. 12393369
Trådstørrelse:
GL14
GL18
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12393369
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01350000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til tilslutning af skruelåg med boring. Lenz Laborglasinstrumente™ Lige plastikslangeforbindelser er lavet af polypropylen.
  • Autoklaverbar
  • Fås i to forskellige trådstørrelser
  • Silikone forsegling
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med Til skruelåg med boring
Emballagemængde Pakke med 10 stk.
Trådstørrelse GL14
Form Lige
Produkttype Lige slangetilslutning