Få mere at vide
Masterflex™ Naturlig polypropylen Reducerende stik med lige modhager
Artikelnummer. 12200439
Til brug med:
1/2 x 3/8'' slange ID
3/8 x 1/4'' slange ID
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 12200439
Brand: Masterflex™ 4061008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstruer væskebaner i laboratoriet hurtigt og med lethed ved hjælp af disse modhager med modhager, der er ideelle til lavtryksanvendelser.
  • Kemisk resistent
  • Ingen utætheder, flowbegrænsninger eller dyr nedetid
  • Sæt den fleksible slange eller slange på modhagen for at skabe en sikker forsegling
  • Temperaturområde fra& minus;13 &grader; til& plus;66 grader;&C
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Til brug med 3/8 x 1/4'' slange ID
Min. Driftstemperatur (metrisk) -13 °C
Emballagemængde Pakke med 10 stk.
Port størrelse 1/8 tommer åbning; 2-7/32 x 9/16 tommer.
Steriliseringsmetode Ethylenoxid, Gamma
Form Lige
Farve Neutral
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 66 °C
Produkttype Fitting med modhager