Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen 100 Placer Slide Box
Artikelnummer. 11781476 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11781476 Rød Hver
11791476 Hvid Hver
11771476 Blå Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11781476
Gode tilbud på de bedste produkter
Brug rabatkode 28059
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opbevar og transporter objektglassene sikkert med holdbare polypropylenetuier. Fisherbrand™ Polypropylen 100 Place Slide Box opbevarer 100 objektglas i standardstørrelse i en sikker boks med et hængslet låg med lås.
  • Formstøbt polypropylenboks rummer 100 objektglas i sikre åbninger
  • Hængslet låg er sikkert lukket med låselås
  • Inkluderer slide-inventarark for nem identifikation
  • Stabelbare etuier inkluderer fødder for maksimal stabilitet
  • Robuste etuier uden foring
Tekniske data
Type Slide opbevaringsboks
Slidekapacitet 100
Farve Rød
Enheden holder 100 (25 x 75 mm og 1 x 3 tommer mikroskopobjektglas)
Dimensioner (L x B x H) 210 x 169 x 37 mm
Til brug med (udstyr) 25 x 75 mm og 1 x 3 tommer mikroskopobjektglas
Højde (metrisk) 37 mm
Inkluderer Skub identifikationskort
Længde (metrisk) 210 mm
Materiale Polypropylen
Mængde 1 stk.
Bredde (metrisk) 169 mm