Få mere at vide
Azpack™ Polypropylene Storage Container
Artikelnummer. 11378063
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
110 ml
13.000 ml
1800 ml
2250 ml
250 ml
3000 ml
370 ml
3750 ml
4350 ml
500 ml
6500 ml
750 ml
7500 ml
Dimensioner (L x B x H):
135 x 135 x 50 mm
140 x 140 x 140 mm
175 x 120 x 60 mm
195 x 140 x 60 mm
220 x 155 mm (B x H)
230 x 98 mm (B x H)
235 x 170 x 85 mm
270 x 195 x 105 mm
270 x 270 x 125 mm
325 x 235 x 145 mm
335 x 335 x 165 mm
85 x 100 mm (B x H)
85 x 37 mm (B x H)
85 x 70 mm (B x H)
Form:
Firkant
Rektangulær
Rund
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Form unitSize
11378063 2250 ml 235 x 170 x 85 mm Rektangulær Hver
11358063 1000 ml 195 x 140 x 60 mm Rektangulær Hver
11388063 3750 ml 270 x 195 x 105 mm Rektangulær Hver
11398063 7500 ml 325 x 235 x 145 mm Rektangulær Hver
11348063 750 ml 175 x 120 x 60 mm Rektangulær Hver
12378288 110 ml 85 x 37 mm (B x H) Rund Hver
12388288 250 ml 85 x 70 mm (B x H) Rund Hver
11378053 3000 ml 230 x 98 mm (B x H) Rund Hver
11368053 370 ml 85 x 100 mm (B x H) Rund Hver
11338063 13.000 ml 335 x 335 x 165 mm Firkant Hver
11388053 4350 ml 220 x 155 mm (B x H) Rund Hver
11308063 1800 ml 140 x 140 x 140 mm Firkant Hver
11398053 500 ml 135 x 135 x 50 mm Firkant Hver
11328063 6500 ml 270 x 270 x 125 mm Firkant Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11378063 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 11378063
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Keep food safe and ingredients fresh. Azpack™ Polypropylene Storage Container includes a snap on, airtight lid.
  • Professional food storage quality
  • Lid styled for easy opening and resealing
  • 100% airtight
  • Clear polypropylene material
  • Safe for dishwasher, microwave and fridge/freezer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2250 ml
Certificeringer/compliance 2002/72/EC, BSEN 1186:2002
Lukketype Snap-on Lid
Farve Clear
Materiale Polypropylene
Form Rektangulær
Til brug med (applikation) Storage
Inkluderer Snap-On Lid
Produkttype Storage Box
Mængde 1 Each
Dimensioner (L x B x H) 235 x 170 x 85 mm
Længde (metrisk) 235 mm
Længde (metrisk) interiør 159 to 215 mm
Bredde (metrisk) 170 mm
Bredde (metrisk) interiør 91 to 149 mm
Højde (metrisk) 80 mm
Højde (metrisk) interiør 81 to 82 mm