Få mere at vide
Azpack™ Polypropylene Storage Container
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
110 ml
13.000 ml
1800 ml
2250 ml
250 ml
3000 ml
370 ml
3750 ml
4350 ml
500 ml
6500 ml
750 ml
7500 ml
Dimensioner (L x B x H):
135 x 135 x 50 mm
140 x 140 x 140 mm
175 x 120 x 60 mm
195 x 140 x 60 mm
220 x 155 mm (B x H)
230 x 98 mm (B x H)
235 x 170 x 85 mm
270 x 195 x 105 mm
270 x 270 x 125 mm
325 x 235 x 145 mm
335 x 335 x 165 mm
85 x 100 mm (B x H)
85 x 37 mm (B x H)
85 x 70 mm (B x H)
Form:
Firkant
Rektangulær
Rund
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Professional food storage quality
- Lid styled for easy opening and resealing
- 100% airtight
- Clear polypropylene material
- Safe for dishwasher, microwave and fridge/freezer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3000 ml |
| Certificeringer/compliance | 2002/72/EC, BSEN 1186:2002 |
| Lukketype | Snap-on Lid |
| Farve | Clear |
| Materiale | Polypropylene |
| Form | Rund |
| Til brug med (applikation) | Storage |
| Inkluderer | Snap-On Lid |
| Produkttype | Storage Box |
| Mængde | 1 Each |
| Vis mere |