Få mere at vide
Azpack™ Polypropylene Storage Container
Artikelnummer. 11368053
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
110 ml
13.000 ml
1800 ml
2250 ml
250 ml
3000 ml
370 ml
3750 ml
4350 ml
500 ml
6500 ml
750 ml
7500 ml
Dimensioner (L x B x H):
135 x 135 x 50 mm
140 x 140 x 140 mm
175 x 120 x 60 mm
195 x 140 x 60 mm
220 x 155 mm (B x H)
230 x 98 mm (B x H)
235 x 170 x 85 mm
270 x 195 x 105 mm
270 x 270 x 125 mm
325 x 235 x 145 mm
335 x 335 x 165 mm
85 x 100 mm (B x H)
85 x 37 mm (B x H)
85 x 70 mm (B x H)
Form:
Firkant
Rektangulær
Rund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11368053
Brand: Azpack™ 11368053
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Keep food safe and ingredients fresh. Azpack™ Polypropylene Storage Container includes a snap on, airtight lid.
  • Professional food storage quality
  • Lid styled for easy opening and resealing
  • 100% airtight
  • Clear polypropylene material
  • Safe for dishwasher, microwave and fridge/freezer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 370 ml
Certificeringer/compliance 2002/72/EC, BSEN 1186:2002
Lukketype Snap-on Lid
Farve Clear
Materiale Polypropylene
Form Rund
Til brug med (applikation) Storage
Inkluderer Snap-On Lid
Produkttype Storage Box
Mængde 1 Each
Dimensioner (L x B x H) 85 x 100 mm (B x H)
Længde (metrisk) 80 mm
Bredde (metrisk) 95 mm
Bredde (metrisk) interiør 65 to 75 mm
Højde (metrisk) 100 mm
Højde (metrisk) interiør 95 mm